Läs mer
Borax, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461831 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11461831 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02190308.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 500g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Används vanligtvis som en buffertkomponent. Borax, MP Biomedicals är ett salt av borsyra. Den har en samkomplexeringsförmåga med andra medel i vatten för att bilda komplexa joner med olika ämnen. Det används också vanligtvis vid kromatografi och elektrofores
Borax används vanligtvis som en buffertkomponent och vid tillverkning av glasyrer och emaljer, vid brandskydd av tyger och trä samt i antiseptiska och rengöringsmedel.
Specifikationer
CAS 1303-96-4
Kvantitet 500 g
Molekylformel Na2B4O7. 10H2O
Fysisk form Vitt pulver
Synonym Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate, Sodium tetraborate, Sodium borate, Sodium biborate, Sodium pyroborate, Sodium tetraborate decahydrate
Löslighetsinformation Vattenfritt löser sig långsamt i vatten; Dekahydrat löses i vatten (1g/16mL vid rumstemperatur; 1g/0,6 ml kokande vatten) eller glycerol (1g/ml vid rumstemperatur). Olöslig i etanol.
Formel vikt 381.4
Procent renhet ∼99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borax
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).