Läs mer
Borazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Borazine |
| CAS | 6569-51-3 |
| Molekylformel | B3 H6 N3 |
| Kvantitet | 750 mg |
| Synonym | Borazine |
| InChI formel | InChI=1S/B3H6N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-6H |
| LEDER | B1NBNBN1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5,2,4,6-triazatriborinane |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.501 |
| Formel vikt | 81.084 |