missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Borealin Antibody (OTI4G3), PE, Novus Biologicals™

Produktkod. 30029406 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30029406 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30029406 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271988PE

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Borealin Monoclonal antibody specifically detects Borealin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Borealin
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI4G3
Konjugera PE
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias BOR, BOREALIN, cell division cycle associated 8, Cell division cycle-associated protein 8, Dasra B, dasra-B, DasraB, FLJ10468, FLJ12042, hDasra-B, MESRGP, PESCRG3, Pluripotent embryonic stem cell-related gene 3 protein
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CDCA8 (NP_060571) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers, Zinc Finger
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55143
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.