Läs mer
Borsyra 1% lösning och indikator för Kjeldahl N Det., Chem Lab
Produktkod. 11989162
Change view
Kvantitet:
5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11989162 10 L 10 L
11979162 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11989162 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.0204.9010
Specifikationer
Färg Grå-grön
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Densitet 1 g/mol
Förpackning Polyeten
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska
Molekylvikt (g/mol) 61.83
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid 1% solution + indicator
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol