Läs mer
Borsyra, 100,28 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11470502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470502 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11470502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219141105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.00 SEK
    2815.92 SEK / 5kg
    Save 144.08 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric acid
Färg Vitt
CAS 10043-35-3
Densitet 1,5172 g/cm3 vid 14 °C
Analysprocentintervall 1.0028
Kvantitet 5 kg
Molekylformel BH3O3
Fysisk form Kristaller
MDL-nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn borsyra
Molekylvikt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vikt 61.83
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric Acid, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid