Läs mer
Boric Acid, 2% Solution + Indicator, Chem-Lab
Beskrivning
Boric Acid, 2% Solution + Indicator is used in the analysis and quantitative determination of organic nitrogen.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 3.90–4.30 |
| Färg | Lila till rött |
| CAS | 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Koncentration | 20g H3BO3 + indicator per 1L H2O |
| Densitet | 1.00g/mL |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 5 L |
| Molekylformel | BH3O3 |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | MFCD00011337 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Boric acid 2% solution + indicator
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Methanol
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?