Läs mer
Borsyra 2% lösning för Kjeldahl N Det., Chem Lab
Produktkod. 11919172
Change view
Kvantitet:
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11919172 10 L 10 L
1 options
Produktkod. 11919172 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.0205.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 SEK
    547.49 SEK / 10 L
    Save 184.51 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
pH 3.9 till 4.3
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Densitet 1 g/mL
Förpackning Polyeten
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid 2% solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid