Läs mer
Melford Borsyra
Produktkod. 30018078
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018078 5 kg
30018077 500 g
30018076 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018078 Leverantör Melford Leverantörsnummer B320505000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
För användning vid framställning av elektroforesbuffertar.
För användning vid framställning av elektroforesbuffertar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
CAS 10043-35-3
Kvantitet 5 kg
Molekylformel H3BO3