Läs mer
Borsyra, 4% lösning + indikator, Chem-Lab
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Beskrivning
Borsyra, 4% lösning+ Indikator används vid analys och kvantitativ bestämning av organiskt kväve.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 4.80–5.00 |
| Färg | Grå till grön |
| CAS | 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Koncentration | 40g H3BO3 + indicator per 1L H2O |
| Densitet | 1.00g/mL |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 5 L |
| Molekylformel | BH3O3 |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | MFCD00011337 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Boric acid 4% solution + indicator
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Boric acid, Methanol