Läs mer
Borsyra 4 % w/v med indikator Kjeldahl Reagens, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11503192 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11503192 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 11503192 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer KJR015
 Begränsad artikel
I lager
Borsyra 4 % w/v med indikator Kjeldahl Reagens
  • Borsyra 4 % w/v med indikator Kjeldahl Reagens
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 l
Förpackning HDPE-behållare