Läs mer
Borsyra, 98 %
Produktkod. 11437967
Change view
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437967 1000 g 1000g
11447967 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16624.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Borsyra är ett vanligt använt reagens inom molekylärbiologi för beredning av buffertar som Tris Borate EDTA och har tillämpningar i kapillär- och gelelektrofores. Denna förening har också använts i en mängd olika tillämpningar, från väderbeständiga tyger till härdande stål. Ett vanligt använt molekylärbiologiskt reagens som uppvisar viss antifungal aktivitet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Borsyra är ett vanligt använt reagens inom molekylärbiologi för framställning av buffertar som Tris Borate EDTA och har applikationer inom kapillär- och gelelektrofores. Denna förening har också använts i en mängd olika tillämpningar, från väderbeständiga tyger till härdande stål. Ett vanligt använt molekylärbiologiskt reagens
som uppvisar viss svampdödande
aktivitet. Löslighet
°°°
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric acid
pH 3.8 till 4.8
Smältpunkt ∼185 °C (dekomposition)
Densitet 1.435
Odör Luktfritt
Flampunkt Hold (Håll)
Linjär formel H3BO3
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Löslighetsinformation Löslig i glycerol, eter, alkohol, metanol, flytande ammoniak, aceton (lite), vatten (6,35 g/100 cc) vid 30 °C, vatten (27,6 g/100 cc) vid 100 °C, vatten (50 g/L) vid 21 °C och vatten (1 g / 18 ml kallt vatten).
Formel vikt 61.83
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.