Läs mer
Borsyra, 98 %
Beskrivning
Borsyra är ett vanligt använt reagens inom molekylärbiologi för beredning av buffertar som Tris Borate EDTA och har tillämpningar i kapillär- och gelelektrofores. Denna förening har också använts i en mängd olika tillämpningar, från väderbeständiga tyger till härdande stål. Ett vanligt använt molekylärbiologiskt reagens som uppvisar viss antifungal aktivitet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Borsyra är ett vanligt använt reagens inom molekylärbiologi för framställning av buffertar som Tris Borate EDTA och har applikationer inom kapillär- och gelelektrofores. Denna förening har också använts i en mängd olika tillämpningar, från väderbeständiga tyger till härdande stål. Ett vanligt använt molekylärbiologiskt reagens
som uppvisar viss svampdödande
aktivitet. Löslighet
°°°
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boric acid |
| pH | 3.8 till 4.8 |
| Smältpunkt | ∼185 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.435 |
| Odör | Luktfritt |
| Flampunkt | Hold (Håll) |
| Kvantitet | 5000 g |
| Linjär formel | H3BO3 |
| Beilstein | 1697939 |
| Merck Index | 14,1336 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.