missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Boric Acid, 99.5+%, for Electronic Use, Specially Pure, Fisher Chemical

Produktkod. 10459740 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
500g, Plastic powder jar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
10459740 500g, Plastic powder jar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10459740 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/3820/53
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

pH 3.8 to 4.8
Färg White
CAS 10043-35-3
Smältpunkt 169°C
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 2.7mbar at 20°C
Kvantitet 500 g
Molekylformel BH3O3
Fysisk form Powder Solid
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn boric acid
Molekylvikt (g/mol) 61.83
Formel vikt 61.83g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.