Läs mer
Borsyra, 99,8 %
Produktkod. 11367507
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367507 5 kg 5kg
11357507 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012680.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 SEK
    1249.65 SEK / 5kg
    Save 245.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Borsyra är ett prekursormaterial för andra borföreningar. En utspädd vattenlösning av borsyra används vanligtvis som ett milt antiseptisk medel och ögonsköljning. Borsyra används i lädertillverkning, galvanisering och kosmetika. Det är involverat i produktionen av monofilamentfiber som kan användas i båtar, industriella rörledningar, platta LCD-skärmar och datorkretskort. Det är i kombination med natriumtetraboratdekahydrat (borax) och används som svetsmedel av smeder. Blandningen av borsyra och silikonolja är användbar vid framställning av fånigt spackel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Utseende Vitt granulärt
Kemiskt namn eller material Boric acid
Färg Vitt
Smältpunkt ∽185 °C (dekomposition)
Densitet 1.435
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99.8%
Flampunkt Hold (Håll)
Kvantitet 5 kg
Beilstein 1697939
Fysisk form Grynig
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkoholer. Lätt löslig i aceton och pyridin.
Formel vikt 61.83
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.