Läs mer
Borsyra, 99,99 %, (spårmetallbas), extra ren
Produktkod. 10299303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Tamaño de la unidad:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning Tamaño de la unidad
10299303 500 g Plastflaska 500g
10165850 100 g Plastflaska 100g
13438518 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10299303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 SEK
    2767.65 SEK / 500g
    Save 582.35 SEK
    17% Av
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys, Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Boric acid
Namnnotering Extra Pure
Färg Vitt
Smältpunkt 169,0 °C
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.99%
Linjär formel H3BO3
Kvantitet 500 g
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Merck Index 15, 1339
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 49,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1 g/18 ml kall alkohol – 1 g/6 ml kokande alkohol, 1 g/4 ml glycerol, nacl, licl, mineralsyror minskar lösligheten, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 ökar solen.
Formel vikt 61.83
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.