Läs mer
Borsyra, 99+%
Produktkod. 11484253
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484253 500 g 500g
11494253 2500 g 2500g
11404263 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10896.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Borsyra är ett prekursormaterial för andra borföreningar. En utspädd vattenlösning av borsyra används vanligtvis som ett milt antiseptisk medel och ögonsköljning. Borsyra används i lädertillverkning, galvanisering och kosmetika. Det är involverat i produktionen av monofilamentfiber som kan användas i båtar, industriella rörledningar, platta LCD-skärmar och datorkretskort. Det är i kombination med natriumtetraboratdekahydrat (borax) och används som svetsmedel av smeder. Blandningen av borsyra och silikonolja är användbar vid framställning av fånigt spackel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Borsyra är ett prekursormaterial för andra borföreningar. En utspädd vattenlösning av borsyra används vanligtvis som ett milt antiseptisk medel och ögonsköljning. Borsyra används i lädertillverkning, galvanisering och kosmetika. Det är involverat i produktionen av monofilamentfiber som kan användas i båtar, industriella rörledningar, platta LCD-skärmar och datorkretskort. Det är i kombination med natriumtetraboratdekahydrat (borax) och används som svetsmedel av smeder. Blandningen av borsyra och silikonolja är användbar vid framställning av fånigt spackel.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkoholer. Något löslig i aceton och pyridin.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med kalium- och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric acid
pH 3.8 till 4.8
Smältpunkt ∼185 °C (dekomposition)
Densitet 1.435
Odör Luktfritt
Flampunkt Hold (Håll)
Kvantitet 500 g
Linjär formel H3BO3
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkoholer. Lätt löslig i aceton och pyridin.
Formel vikt 61.83
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.