Läs mer
Borsyra, ACS, 99,5 % min
Produktkod. 11347558
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347558 2 kg 2kg
11357558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033253.A3
 Begränsad artikel
I lager
Vid härdning av stål, konserveringsmedel, tillverkning av cement, porslin, emalj, glas, borat | CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
I härdning av stål, konserveringsmedel, tillverkning av cement, porslin, emalj, glas, borater, konstgjorda ädelstenar, i nickelbad, målning, fotografi Det är ett förstadium för andra borföreningar. En utspädd vattenlösning av borsyra används vanligtvis som ett milt antiseptisk medel och ögonsköljning. Borsyra används för mycket i lädertillverkning, galvanisering och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric acid
Smältpunkt ∽185 °C (dekomposition)
Densitet 1.435
Flampunkt Hold (Håll)
Analysprocentintervall 99,5 % min
Kvantitet 2 kg
Fysisk form Grynig
Beilstein 1697939
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1 gram i 18 ml kallt eller 4 ml kokande vatten). Lösligheten i vatten ökar genom tillsats av HCl, citronsyra eller vinsyre. Den är ganska löslig i kokande vatten men mindre i kallt vatten. Löslig i lägre alkoholer, aceton och måttligt löslig i pyridin.
Formel vikt 61.83
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.