Läs mer
Borsyra, ACS, 99,5 % min
Description
I härdning av stål, konserveringsmedel, tillverkning av cement, porslin, emalj, glas, borater, konstgjorda ädelstenar, i nickelbad, målning, fotografi Det är ett förstadium för andra borföreningar. En utspädd vattenlösning av borsyra används vanligtvis som ett milt antiseptisk medel och ögonsköljning. Borsyra används för mycket i lädertillverkning, galvanisering och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Boric acid |
| Smältpunkt | ∽185 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.435 |
| Flampunkt | Hold (Håll) |
| Analysprocentintervall | 99,5 % min |
| Kvantitet | 500 g |
| Fysisk form | Grynig |
| Beilstein | 1697939 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1 gram i 18 ml kallt eller 4 ml kokande vatten). Lösligheten i vatten ökar genom tillsats av HCl, citronsyra eller vinsyre. Den är ganska löslig i kokande vatten men mindre i kallt vatten. Löslig i lägre alkoholer, aceton och måttligt löslig i pyridin. |
| Formel vikt | 61.83 |
| Show More |
Safety and Handling
- Boric acid
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.