Läs mer
Borsyra ACS AR Grynig, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15578674
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
POLYSTORMOR
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15578674 500 g POLYSTORMOR Varje
1 options
Produktkod. 15578674 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 254904
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
Förpackning POLYSTORMOR
Kvantitet 500 g
Fysisk form Grynig
Formel vikt 61.83
Kvalitet ACS
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric Acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid