Läs mer
Borsyra, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11399873
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399873 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11399873 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC05780500
Edge
Används inom byggmaterial, porslinsindustrin, kosmetika, tillverkning av färgämnen, fotografi och analytisk kemi.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonym: Ortoborsyra
  • Molekylformel: H 3 BO 3
  • Molar massa: 61,84 g/mol
  • CAS: 10043-35-3
  • EIN ECS nr: 233-139-2
  • Organiskt material: Klarar testet
  • Icke-flyktigt material: 0,05 % max
Specifikationer
pH 3.8–4.8 (3.3%, water)
Lösningens utseende Clear and Colorless
CAS 10043-35-3
Smältpunkt 185°C (decomposition)
Identifiering Passes Test
Ångtryck 2.7hPa at 20°C
Kvantitet 500 g
Molekylformel BH3O3
MDL-nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Löslighetsinformation In water: 46.5g/L at 20°C
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn borsyra
Molekylvikt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vikt 61.84g/mol
Procent renhet 99.5 to 100.5% (acidimetric)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Borsyra, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .