Läs mer
Borsyra, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10682251 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10682251 500 g 500g
10263370 1 kg 1kg
10223420 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682251 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/3800/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
H3BO3, CAS-nummer-10043-35-3, 500g, vit, 61,83g/mol, 169 grader. C, 11337, plastkruk, 3,8 till 4,8, pulverfast, 2,7 mbar vid 20 grader. C | CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
H3BO3, CAS-nummer-10043-35-3, 500 g, vit, 61,83 g/mol, 169 grader C, 11337, pulverburk av plast, 3,8 till 4,8, pulverfast, 2,7 mbar vid 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
pH 3.8 till 4.8
Färg Vitt
Smältpunkt 169 °C
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 2,7 mbar vid 20 °C
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulverfast
Formel vikt 61,83 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid