Läs mer
borsyra (kristallin/elektrofores), Fisher BioReagents
Produktkod. 10522595
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522595 500 g Glasflaska 500g
10011083 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522595 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP168500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Detta högrenhetsreagens för elektrofores används vid framställning av tris/borat/EDTA elektroforesbuffertar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
pH 3.8 till 4.8
Färg Vitt
Smältpunkt 169 °C
Tungmetaller (som Pb) 0,001% max.
Identifiering Godkännandetest
Icke_flyktig materia 0,05% max.
Förpackning Glasflaska
Ångtryck 2,7 mbar vid 20 °C
Anteckningar om renhetsgrad DNase-fri
Analysprocentintervall ≥99 %
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver/fast
Merck Index 15, 1339
Formel vikt 61.83
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.