Läs mer
borsyra (kristallin/elektrofores), Fisher BioReagents
Produktkod. p-24730
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10522595
Brand: Fisher BioReagents BP168500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta högrenhetsreagens för elektrofores används vid framställning av tris/borat/EDTA elektroforesbuffertar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
pH 3.8 to 4.8
Färg Vitt
Smältpunkt 169°C
Tungmetaller (som Pb) 0.001% max.
Identifiering Pass Test
Icke_flyktig materia 0.05% max.
Förpackning Glasflaska
Ångtryck 2.7mbar at 20°C
Anteckningar om renhetsgrad DNase-Free
Analysprocentintervall ≥99 %
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver/fast
Merck Index 15, 1339
Formel vikt 61.83
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.