Läs mer
Boric Acid, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10496860 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10496860 500 g Plastic powder jar 500g
10192180 1 kg Plastic powder jar 1kg
10754171 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10496860 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/P560/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10043-35-3 | H3BO3
Boric Acid, for Electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Specifikationer
pH 3.8 to 4.8
Färg White
Smältpunkt 169°C
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 2.7mbar at 20°C
Kvantitet 500 g
Molekylformel H3BO3
Fysisk form Powder Solid
MDL-nummer 11337
Formel vikt 61.83g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.