Läs mer
Boric Acid, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10754171 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754171 5 kg Plastic keg 5kg
10496860 500 g Plastic powder jar 500g
10192180 1 kg Plastic powder jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10754171 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/P560/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10043-35-3 | H3BO3
Boric Acid, for Electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn boric acid
LEDER OB(O)O
Specifikationer
pH 3.8 to 4.8
Färg White
Smältpunkt 169°C
Förpackning Plastic keg
Ångtryck 2.7mbar at 20°C
Kvantitet 5 kg
Molekylformel BH3O3
Fysisk form Powder Solid
MDL-nummer MFCD00011337
Formel vikt 61.83g/mol