Läs mer
Borsyra, elektroforesgrad, 99,5 % min
Produktkod. 15488669
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488669 500 g 500g
15498669 1 kg 1kg
15408679 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67202.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 SEK
    732.65 SEK / 500g
    Save 147.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Boric acid
pH 3.8 to 4.8
Färg Vitt
Smältpunkt ∼185°C (decomposition)
Densitet 1.435 g/mL
Odör Luktfri
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Formel vikt 61.83
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Elektrofores
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid, Electrophoresis Grade
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Sicherheitshinweis
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.