Läs mer
Boric acid, Fluka™
Produktkod. 16476349 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Kvalitet:
ACS
Produktkod. Kvantitet Förpackning Kvalitet
16476349 250 g Plastic Bottle ACS
1 options
Produktkod. 16476349 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31146250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
  • Leading the industry for over 65 years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric acid
pH 3.6 to 4.0 (20°C)
Färg Colorless
CAS 10043-35-3
Smältpunkt 171°C
Förpackning Plastic Bottle
Kvantitet 250 g
Molekylformel BH3O3
MDL-nummer MFCD00011337
Synonym Acidum Boricum
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn boric acid
Molekylvikt (g/mol) 61.83
Procent renhet 99.8%
Kvalitet ACS