Läs mer
Borsyra, granulär, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15577764 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15577764 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15577764 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 008401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.43kg
Kvantitet 500 g
Fysisk form Grynig
Formel vikt 61.83
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ortho-Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ortho-Boric acid