Läs mer
Borsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460354 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460354 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11460354 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02191411.3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    373.89 SEK / 25g
    Save 19.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i buffertar och för kalibrering av gelkolonner, samt ett sammandragande, antiseptiskt, svampdödande och antibakteriellt medel. Borsyra, MP Biomedicals har ett enda bor och dess salt bildar komplexa jämvikter i lösning, där jonen B4O7-2 är pr.
Ansökan inkluderar:
  • Som ett sammandragande, antiseptiskt, antibakteriellt och svampdödande medel i forskningslaboratorier
  • I buffertar och för kalibrering av polyakrylamidgelkolonner för separation av oligonukleotider genom kapillärelektrofores
  • Väderskyddande trä och brandskyddande tyger
  • Tillverkning av cement, porslin, porslin, emaljer, glas, borater, läder, mattor, hattar, tvålar, konstgjorda ädelstenar
  • Som konserveringsmedel och i nickelbad
  • Kosmetika, tryck, färgning, målning och fotografi
  • För impregnering av vekar, i elektriska kondensorer och för härdning av stål
  • Som insektsmedel för kackerlackor och svarta mattbaggar
Specifikationer
CAS 10043-35-3
Kvantitet 25 g
Molekylformel BH3O3
Fysisk form Vitt pulver
MDL-nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Löslighetsinformation Löslig i vatten; olöslig i alkohol; Fritt löslig i kokande vatten.
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn borsyra
Molekylvikt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vikt 61,84 g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric Acid, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid