Läs mer
Borsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460502 1 kg 1kg
11440502 100 g 100g
11450502 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219141101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som ett sammandragande, antiseptiskt, antibakteriellt och svampdödande medel. Borsyra, MP Biomedicals är ett konserveringsmedel med ett brett användningsområde. Den används i buffertar och för kalibrering av polyakrylamidgelkolonner för separation av oligonukle
Borsyra har ett enda bor; dess salt bildar komplexa jämvikter i lösning, där jonen B4O7-2 är den dominerande arten. Tillverkning och industriell användning inkluderar: för väderskydd av trä och brandskyddstyger; som konserveringsmedel; tillverkning av cement, porslin, porslin, emaljer, glas, borater, läder, mattor, hattar, tvålar, konstgjorda ädelstenar; i nickelbad; kosmetika; tryckning och färgning, målning; fotografi; för impregnering av vekar; elektriska kondensorer; härdande stål. Det används också som insektsmedel för kackerlackor och svarta mattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Vitt pulver
Löslighetsinformation Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
Formel vikt 61.84
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric Acid, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid