Läs mer
Borsyra MP Biomedicals
Produktkod. 11460932 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460932 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11460932 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219507401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 1kg
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
CAS 10043-35-3
Densitet 1,5172 g/cm3 vid 14 °C
Kvantitet 1 kg
Molekylformel BH3O3
MDL-nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn borsyra
Molekylvikt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vikt 61.83