Läs mer
Boric Acid, N.F., A.C.S., J.T. Baker™
Produktkod. 15528454 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15528454 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15528454 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 790501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
CAS 10043-35-3
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 1.44kg
Kvantitet 500 g
Molekylformel BH3O3
MDL-nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn boric acid
Molekylvikt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vikt 61.83
Kvalitet ACS/NF