missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Borsyra NF GenAR Grynig, Macron Fine Chemicals™

Produktkod. 15558444
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly
Förpackningsstorlek:
2.5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558444 2.5 kg Poly 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15558444 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 777906

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Boric Acid
CAS 10043-35-3
Förpackning Poly
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel BH3O3
Fysisk form Grynig
MDL-nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)O
IUPAC-namn borsyra
Molekylvikt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vikt 61.83
Kvalitet NF
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Orthoboric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.