Läs mer
Borsyra, pinakolester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boric Acid, Pinacol Ester |
| CAS | 25240-59-9 |
| Molekylformel | C6 H13 B O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, NSC 638835, Cyclic Borate 2,3-Dimethyl-2,3butanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(O)OC1(C)C |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.977 |
| Formel vikt | 144.0958 |