Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boric acid |
| Färg | Vitt |
| Smältpunkt | 169.0°C |
| Odör | Luktfri |
| Förpackning | Plast trumma |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Kvantitet | 10 kg |
| Linjär formel | H3BO3 |
| Fysisk form | Grova Kristaller |
| Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Boric acid
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.