Läs mer
Borsyra, Puratronic™, 99,9995 % (metallbas)
Beskrivning
Det används som primär eller tilläggsbuffert i simbassänger, flamskyddsmedel, neutronabsorbent i kärnkraftverk, färgämne för att göra flamgrönt, konserveringsmedel i urinprov, svetsfluss i kombination med borax eller prekursor till andra kemiska föreningar. Den används för att förhindra/ta bort befintlig våt och torr röta i timmer, behandla trä mot svamp-/insektsangrepp, förhindra fotsvamp, smörja caramboleskivor och minska ytoxidation på metaller vid höga temperaturer. Den kan användas för att tillverka smörjmedel för keramiska eller metallytor, textilfiber, induktionsugnsfoder och keramik, Silly Putty , och platta LCD-skärmar i glas. Det kan förhindra högtemperaturreaktionen av aluminium med nitrater i pyroteknik och neutralisera aktiv fluorvätesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boric acid |
| Smältpunkt | ∽185 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.43515 |
| Analysprocentintervall | 99,9995 % (metallbaserad bas) |
| Flampunkt | Hold (Håll) |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | H3BO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1697939 |
| Fysisk form | Pulver |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.