Läs mer
Borsyra, Puratronic™, 99,9995 % (metallbas)
Produktkod. 11340879
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340879 500 g 500g
11320879 25 g 25g
11330879 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010659.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Det används som primär eller tilläggsbuffert i simbassänger, flamskyddsmedel, neutronabsorbent i kärnkraftverk, färgämne för att göra flamgrönt, konserveringsmedel i urinprov, svetsfluss i kombination med borax eller prekursor till andra kemiska föreningar. Den används för att förhindra/ta bort befintlig våt och torr röta i timmer, behandla trä mot svamp-/insektsangrepp, förhindra fotsvamp, smörja caramboleskivor och minska ytoxidation på metaller vid höga temperaturer. Den kan användas för att tillverka smörjmedel för keramiska eller metallytor, textilfiber, induktionsugnsfoder och keramik, Silly Putty , och platta LCD-skärmar i glas. Det kan förhindra högtemperaturreaktionen av aluminium med nitrater i pyroteknik och neutralisera aktiv fluorvätesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric acid
pH 3.8 till 4.8
Färg Vitt
Smältpunkt ∼185 °C (dekomposition)
Densitet 1.435 g/mL
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Flampunkt Hold (Håll)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel H3BO3
Kvantitet 500 g
Beilstein 1697939
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,1336
Löslighetsinformation Löslig i vatten – lösligheten ökar snabbt med temperaturen. Löslig i metanol och etanol. Mycket lätt löslig i aceton.
Formel vikt 61.83
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.