Läs mer
Borsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, pulver, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boric Acid |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Ångtryck | 2.6mmHg (20°C) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | H3BO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | In accordance with ethanol |
| Formel vikt | 61.83g/mol |
| Procent renhet | 99.5 to 100.5% |
| Kvalitet | puriss. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Boric acid
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: boric acid