Läs mer
Borsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15681060 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15681060 2.5 kg 2.5kg
15671060 1 kg 1kg
15601070 6 x 1 kg Paket med 6
15691060 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15681060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 116072.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, pulver
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Ångtryck 2.6mmHg (20°C)
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel H3BO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation In accordance with ethanol
Formel vikt 61.83g/mol
Procent renhet 99.5 to 100.5%
Kvalitet puriss.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid