Läs mer
Borsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15691060 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15691060 25 kg 25kg
15671060 1 kg 1kg
15681060 2.5 kg 2.5kg
15601070 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15691060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1160725KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, pulver
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric acid
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.5-100.5%, powder
Smältpunkt 160°C (decomposition)(literature)
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1.510 g/cm3
Förpackning Papper/polypåse
Ångtryck 2.6mmHg (20°C)
Analysprocentintervall 99.5 to 100.5%
Kvantitet 25 kg
Linjär formel H3BO3
Fysisk form pulver
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation In accordance with ethanol
Formel vikt 61.83
Procent renhet 99.5 to 100.5%
Kvalitet puriss.