Läs mer
Borsyra, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., buffertämne, ≥99,8 %, Solstice
Produktkod. 15683280
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25kg
500g
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15683280 6 x 2.5 kg Paket med 6
15663280 500 g 500g
15633280 1 kg 1kg
15643280 2.5 kg 2.5kg
15693280 6 x 500 g Paket med 6
15673280 6 x 1 kg Paket med 6
15653280 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15683280 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 311466X2.5KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., buffertämne,≥ 99,8 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric Acid
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Ångtryck 2,6 mmHg (20 °C)
Kvantitet 6 x 2.5 kg
Linjär formel H3BO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 61.83
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.