Läs mer
Borsyra, reagenskvalitet,≥ 99,5 %, Honeywell™
Produktkod. 15677680 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Förpackning:
Drum with inliner
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15677680 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15687680 500 g Poly Bottle 500g
15667680 1 kg Poly Bottle 1kg
15697680 5 kg Poly Bottle 5kg
15657680 10 kg Drum with inliner 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15677680 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer B02522.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenskvalitet,≥ 99,5 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylformel BH3O3
Molekylvikt (g/mol) 61.83
MDL-nummer MFCD00011337
InChI-nyckel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-namn borsyra
LEDER OB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boric acid
pH 3.6 to 4 (at 20°C)
Färg Färglös
Smältpunkt 160°C
Densitet 1.510g/cm3 at 20°C
Odör Luktfri
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 2.6mmHg (20°C)
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel H3BO3
Fysisk form Fast
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 61.83g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid