Läs mer
Borsyra, Scharlab
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 10043-35-3 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | BH3O3 |
| MDL-nummer | MFCD00011337 |
| InChI-nyckel | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OB(O)O |
| IUPAC-namn | borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 61.83 |
| Kvalitet | Reagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Borsyra, pro analysi, ACS, ISO
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .