Läs mer
Boric Acid, Supelco™
Beskrivning
Boric acid (EMSURE™ grade product) is used for regulated analyses and highly demanding lab applications. It also offers the highest quality and unmatched scope of specifications to give complete control of test conditions and eliminate uncertainties. EMSURE™ grade products comply with all international regulations and can be used in various applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boric Acid |
| Smältpunkt | 160°C (Dec.) (Lit.) |
| Densitet | 1.489 g/cm3 at 23°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011337 |
Säkerhet och hantering
- Borsyra för analys EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsbehandlingsanläggning.