Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boric Anhydride |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | oxo(oxoboranyloxy)borane |
| Formel vikt | 69.62 |
| Kvalitet | Purified |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 1L = 1.85kg |