Läs mer
(-)-Borneol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309252
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309252 1 ml
1 options
Produktkod. 30309252 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10662810AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Borneol
CAS 464-45-9
Analyt- eller komponentnamn (-)-Borneol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H18 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-, Borneol, (1S,2R,4S)-(-)- (8CI), (1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (-)-(1S,4S)-Borneol, (-)-Borneol, (-)-[(1S)-endo]-Borneol, (-)-endo-Borneol, (1S)-(-)-Borneol, (1S)-endo-(-)-Borneol, (1S)-endo-Borneol, (1S,2R,4S)-Borneol, (2R)-(-)-Borneol, Camphyl alcohol, L-Borneol, Linderol, Ngai camphor, endo-(-)-Borneol, endo-(1S)-(-)-Borneol, l-Borneol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC-namn (1S,3R,4S)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154,1358 g/mol