Läs mer
Borneol (20% Isoborneol) 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316780
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316780 1 ml
1 options
Produktkod. 30316780 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000239ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borneol
CAS 507-70-0
Analyt- eller komponentnamn Borneol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, endo-, Borneol (8CI), (±)-Borneol, 2-Borneol, 2-endo-Bornyl alcohol, Camphol, NSC 60223, dl-Borneol, endo-(±)-Bornan-2-ol, endo-2-Hydroxy-1,7,7-trimethylnorbornane, endo-Borneol, rel-(1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, rel-(1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC-namn (1S,3R,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154.1358 g/mol