Läs mer
(-)-Borneol, 97+%
Produktkod. 11400583
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400583 50 g 50g
11410583 250 g 250g
11490573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400583 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12684.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154,25 g/mol
(-)-Borneol används för att framställa dess estrar genom att reagera med syror. Dess derivat används som kirala ligander i asymmetrisk syntes. Det används också i smaker och parfymer. Vidare används det i traditionell kinesisk medicin som moxa. Utöver detta används den som en komponent i många eteriska oljor och används även som ett naturligt insektsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(-)-Borneol används för att framställa dess estrar genom att reagera med syror. Dess derivat används som kirala ligander i asymmetrisk syntes. Det används också i smaker och parfymer. Vidare används det i traditionell kinesisk medicin som moxa. Utöver detta används den som en komponent i många eteriska oljor och används även som ett naturligt insektsmedel.
Löslighet
Löslig i kloroform, etanol, aceton, eter, bensen, toluen, dekalin och tetralin. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-45-9
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
InChI-nyckel DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Specifications
Kemiskt namn eller material (-)-Borneol
Smältpunkt 208 °C till 211 °C
Kokpunkt 210 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Analysprocentintervall 97+%
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1312
Beilstein 3587558
Merck Index 14,1338
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, etanol, aceton, eter, bensen, toluen, dekalin och tetralin. Olöslig i vatten.
IUPAC-namn (1S,3R,4S)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
Formel vikt 154.25
Procent renhet ≥97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (-)-Borneol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (-)-Borneol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.