Läs mer
(+)-Borneol, TRC
Produktkod. 30180290
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180290 250 mg
30180160 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180290 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB675540250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-43-7
Molekylformel C10 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R-endo)-, Borneol, (1R,2S,4R)-(+)- (8CI), (1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-(2S)-Borneol, (+)-Borneol, (+)-endo-Borneol, (1R)-(+)-Borneol, (1R)-endo-Borneol, Borneol, (+)-, d-(+)-Borneol, d-Borneol
IUPAC-namn (1R,3S,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Borneol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
Formel vikt 154.1358