Läs mer
(+)-Borneol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Borneol |
| CAS | 464-43-7 |
| Molekylformel | C10 H18 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R-endo)-, Borneol, (1R,2S,4R)-(+)- (8CI), (1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-(2S)-Borneol, (+)-Borneol, (+)-endo-Borneol, (1R)-(+)-Borneol, (1R)-endo-Borneol, Borneol, (+)-, d-(+)-Borneol, d-Borneol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](O)C2 |
| IUPAC-namn | (1R,3S,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.1358 |